Learn More
Idex Muttern mit Gewinde und Außengewinde
Artikelnummer. 12977589
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
1/32 in. Oder 1/16 in. Außenschlauch
1/8 in. AD Schläuche
Länge (angloamerikanisch):
0,87 Zoll
Material:
PEEK
Breite (angloamerikanisch):
0,365 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Länge (angloamerikanisch) Material Breite (angloamerikanisch) Packungsgröße
12977589 1/32 in. Oder 1/16 in. Außenschlauch 0,87 Zoll PEEK 0,365 Zoll 10 Stück
12917629 1/8 in. AD Schläuche 0,87 Zoll PEEK 0,365 Zoll 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12977589 Lieferant Idex Lieferanten-Nr. 0201373
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.84 €
    63.48 € / 10 Stück
    Sparen 61.36 €
    49% Rabatt
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
In Kombination mit einer Super Flangeless™ -Ferrule für einen Hochdruck-Anschluss mit flachem Boden
In Kombination mit einer Super Flangeless™ Ferrule für einen Hochdruck-Anschluss mit flachem Boden
  • Verhindert ein Verdrehen der Schläuche, das Verbindungen lösen kann
  • Beständig gegen Lockern durch Vibration
Spezifikation
Typ Super-Mutter ohne Flansch
Farbe Naturfarben
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,0625 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,87 Zoll
Breite (angloamerikanisch) 0,365 Zoll
Zur Verwendung mit (Geräte) 1/32 in. Oder 1/16 in. Außenschlauch
Material PEEK