Learn More
Maleat, 0.2 M-Pufferlösung, pH 5.0, Thermo Scientific™
Product Code. 15423339
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
Unit Size:
250 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
15423339 500 mL 500 Milliliter
15413339 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15423339 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. J60582.AP
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3105-55-3
Summenformel C4H2NaO4
Molekulargewicht (g/mol) 137.05
MDL-Nummer MFCD00070246
InChI-Schlüssel VRVKOZSIJXBAJG-ODZAUARKSA-L
PubChem CID 91658932
SMILES [Na+].[O-]C(=O)\C=C/C([O-])=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Maleate buffer soln.
Farbe Farblos
Konzentration 0.2 M
pH 5.0
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 mL
IUPAC-Name Natrium-(2Z)-but-2-endioat