Learn More
Maleat, 0.2 M-Pufferlösung, pH 5.5, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7042300
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15424509
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J62049.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3105-55-3
Summenformel C4H2NaO4
Molekulargewicht (g/mol) 137.05
MDL-Nummer MFCD00070246
InChI-Schlüssel VRVKOZSIJXBAJG-ODZAUARKSA-L
PubChem CID 91658932
SMILES [Na+].[O-]C(=O)\C=C/C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Maleate buffer soln.
Farbe Farblos
Konzentration 0,2 mmol Pufferlösung
pH 5.5
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 250 mL
IUPAC-Name Natrium;(Z)-4-Hydroxy-4-Oxobut-2-Enoat;Trihydrat