Learn More
Maleat, 0.2 M-Pufferlösung, pH 6.0
Artikelnummer. p-7058210
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15494489
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J62035.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3105-55-3
Summenformel C4H2NaO4
Molekulargewicht (g/mol) 137.05
MDL-Nummer MFCD00070246
InChI-Schlüssel VRVKOZSIJXBAJG-ODZAUARKSA-L
PubChem CID 91658932
SMILES [Na+].[O-]C(=O)\C=C/C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Maleate buffer soln.
Farbe Farblos
Konzentration 0.2 M
pH 6.0
Physikalische Form Flüssig
Menge 250 mL
IUPAC-Name Natrium-(2Z)-but-2-endioat