Learn More
Maleat, 0.2 M-Pufferlösung, pH 6.5, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15443789
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15443789
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J61156.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 676-46-0
Summenformel C4H4Na2O5
Molekulargewicht (g/mol) 178.051
MDL-Nummer MFCD00012466
InChI-Schlüssel WPUMTJGUQUYPIV-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 8736
IUPAC-Name Dinatrium;2 -Hydroxybutandiol
SMILES C(C(C(=O)[O-])O)C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Maleate buffer soln.
Konzentration 0,2 mmol Pufferlösung
pH 6.5
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 250 mL