Learn More
Maleat, 0.2 M-Pufferlösung, pH 7.0, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7042083
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15483909 250 mL 250 Milliliter
15493909 500 mL 500 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 15483909
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J61297.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3105-55-3
Summenformel C4H2NaO4
Molekulargewicht (g/mol) 137.05
MDL-Nummer MFCD00070246
InChI-Schlüssel VRVKOZSIJXBAJG-ODZAUARKSA-L
PubChem CID 91658932
IUPAC-Name Natrium-(2Z)-but-2-endioat
SMILES [Na+].[O-]C(=O)\C=C/C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Maleate buffer soln.
Farbe Farblos
Konzentration 0,2 mmol Pufferlösung
pH 7.0
Physikalische Form Flüssig
Menge 250 mL