Learn More
Maleic-2,3-d2 Anhydride, CDN
Artikelnummer. 30323394
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30323394
Marke: CDN CDND20431G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Maleic D2 Anhydride
CAS 33225-51-3
Summenformel C4 D2 O3
Menge 1 g
Synonym 2,5-Furandione-3,4-d2, (Maleic anhydride)-d2 (8 CI), Maleic-d2 anhydride (6 CI, 7 CI), Maleic D2 Anhydride
InChI-Formel InChI=1 S/C4H2O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2 H/i1D,2 D
SMILES [2 H]C1=C([2 H])C(=O)OC1=O
IUPAC-Name 3,4-dideuteriofuran-2,5-dione
Molekulargewicht (g/mol) 100.0692
Formelmasse 100.0129 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity