Learn More
Maleinsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022020
Change view
Click to view available options
Menge:
250g
1000g
5000g
Packungsgröße:
1000 Gramm
5000 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11492018 250g -
11482018 1000g 1000 Gramm
11402028 5000g 5000 Gramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11492018
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14596.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 110-16-7 | C4H4O4 | 116.07 g/mol
Maleic acid is used as a precursor to fumaric acid, dimethyl maleate and glyoxalic acid. It is an electrophile and acts as dienophine in Diels-Alder reactions. It reacts with drugs to form more stable addition salts like indacaterol maleate, carfenazine, chlorpheniramine, pyrilamine, methylergonovine and thiethylperazine. Its maleate ion is useful in biochemistry as an inhibitor of transaminase reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Maleinsäure wird als Vorstufe zu Fumarsäure, Dimethylmaleat und Glyoxalsäure verwendet. Sie ist ein Elektrophil und wirkt als Dienophin bei Diels-Alder-Reaktionen. Sie reagiert mit Medikamenten, um stabilere Additionssalze wie Indacaterol-Maleat, Carfenazin, Chlorpheniramin, Pyrilamin, Methylergonovin und Thiethylperazin zu bilden. Ihr Maleat-Ion ist in der Biochemie als Inhibitor von Transaminase-Reaktionen nützlich.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Aceton, Eisessigsäure, Alkohol und konzentrierter Schwefelsäure. Schwer löslich in Diethylether. Unlöslich in Benzol und Chloroform.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Basen, Reduktionsmitteln, Metallen und Alkalien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-16-7
Summenformel C4H4O4
Molekulargewicht (g/mol) 116.07
MDL-Nummer MFCD00063177
InChI-Schlüssel VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Synonym maleic acid, cis-butenedioic acid, toxilic acid, maleinic acid, malenic acid, 2z-but-2-enedioic acid, 2-butenedioic acid z, maleate, cis-1,2-ethylenedicarboxylic acid, z-butenedioic acid
PubChem CID 444266
ChEBI CHEBI:18300
IUPAC-Name (Z)-but-2-Enedionsäure
SMILES OC(=O)\C=C\C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Maleic acid
Schmelzpunkt 132°bis 136 °C
Beilstein 605762
Merck Index 14,5703
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,acetone,glacial acetic acid,alcohol and concentrated sulfuric acid. Slightly soluble in diethyl ether. Insoluble in benzene and chloroform.
Formelmasse 116.07
Reinheit (%) ≥98%
Dichte 1,59
Menge 250g
Flammpunkt 127 °C (260 °F)
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Maleic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Maleic acid