Learn More
Maleinsäure, zertifizierte AR für Analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10598430 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10598430 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10598430 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. M/1255/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
CAS 110-16-7
Schmelzpunkt 134°C
Farbe Weiß
pH 1.3
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Summenformel C4H4O4
MDL-Nummer MFCD00063177
Menge 500 g
Synonym maleic acid, cis-butenedioic acid, toxilic acid, maleinic acid, malenic acid, 2z-but-2-enedioic acid, 2-butenedioic acid z, maleate, cis-1,2-ethylenedicarboxylic acid, z-butenedioic acid
InChI-Schlüssel VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
SMILES OC(=O)\C=C\C(O)=O
IUPAC-Name (Z)-but-2-Enedionsäure
Molekulargewicht (g/mol) 116.07
PubChem CID 444266
ChEBI CHEBI:18300
Formelmasse 116.07g/mol
Physikalische Form Pulver/Feststoff