Learn More
Maleinsäure, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318613
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30318613 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30318613 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC14726000100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Maleic Acid
CAS 110-16-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Maleic Acid
Versandbedingung +20 °C
Summenformel C4 H4 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym (Z)-2-Butenedioic acid, Maleic acid, (2Z)-Butene-2-dioic acid, Maleinic acid, Malezid CM, Scotchbond Multipurpose Etchant, Toxilic acid, cis-1,2-Ethylenedicarboxylic acid, cis-2-Butenedioic acid, cis-Butenedioic acid, Aspartic Acid Impurity H, Magnesium Aspartate Dihydrate Impurity I, Malic Acid Impurity B, Magnesium Aspartate Impurity I
InChI-Formel InChI=1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
SMILES OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC-Name (Z)-but-2-Enedionsäure
Molekulargewicht (g/mol) 116.07
Menge 100 mg
Formelmasse 116,011 g/mol