Learn More
Maleinsäure, Mikromol™
Artikelnummer. 17981036
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17981036 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17981036 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1439.000250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Maleinsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Maleic Acid
CAS 110-16-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Maleic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C4 H4 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym (Z)-2-Butenedioic acid, Maleic acid, (2Z)-Butene-2-dioic acid, Maleinic acid, Malezid CM, Scotchbond Multipurpose Etchant, Toxilic acid, cis-1,2-Ethylenedicarboxylic acid, cis-2-Butenedioic acid, cis-Butenedioic acid, Aspartic Acid Impurity H, Magnesium Aspartate Dihydrate Impurity I, Malic Acid Impurity B, Magnesium Aspartate Impurity I
InChI-Formel InChI=1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
SMILES OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC-Name (Z)-but-2-Enedionsäure
Molekulargewicht (g/mol) 116.07
Menge 250 mg
Formelmasse 116,011 g/mol