Learn More
Maleinsäureanhydrid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434823
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11434823 5000 g 5000 Gramm
11424823 250 g 250 Gramm
11414823 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434823 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12178.0I
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 108-31-6 | C4H2O3 | 98.06 g/mol
Maleic anhydride is used in the preparation of unsaturated polyester resins, 4-butanediol, fumairc acid, tetrahydrofuran and gamma-butyrolactone. It is also used as lubricating oil additives, dispersants, artificial sweeteners, flavor enhancements, floor polishes and corrosion inhibitors. It finds application in personal care products like hair sprays. Further, it is used in water treatment chemicals, detergents, pharmaceuticals and copolymers. It is an active substrate for Diels-Alder reactions and dimerizes to form cyclobutane tetracarboxylic dianhydride .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Maleinsäureanhydrid wird bei der Herstellung von ungesättigten Polyesterharzen, 4-Butandiol, Fumarsäure, Tetrahydrofuran und Gamma-Butyrolacton verwendet. Es wird auch als Schmieröladditiv, Dispergens, künstlicher Süßstoff, Geschmacksverstärker, Bodenpolitur und Korrosionshemmer verwendet. Es findet außerdem Anwendung in Körperpflegeprodukten wie Haarsprays. Darüber hinaus wird es in Wasseraufbereitungschemikalien, Detergenzien, Pharmazeutika und Copolymeren verwendet. Es ist ein aktives Substrat für Diels-Alder-Reaktionen und dimerisiert zu Cyclobutan-Tetracarboxy-Dianhydrid.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Aceton und Dioxan. Bis zu einem gewissen Grad löslich in Methanol, Chloroform und Benzol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Basen, starken Reduktionsmitteln, Alkalimetallen und Aminen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-31-6
Summenformel C4H2O3
Molekulargewicht (g/mol) 98.06
MDL-Nummer MFCD00005518
InChI-Schlüssel FPYJFEHAWHCUMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym maleic anhydride, 2,5-furandione, maleic acid anhydride, toxilic anhydride, dihydro-2,5-dioxofuran, cis-butenedioic anhydride, 2,5-dihydrofuran-2,5-dione, polymaleic anhydride, maleinanhydrid, rcra waste number u147
PubChem CID 7923
ChEBI CHEBI:474859
IUPAC-Name Furan-2,5-Dion
SMILES O=C1OC(=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Maleic anhydride
Schmelzpunkt 52°C to 56°C
Siedepunkt 202°C
Flammpunkt 103°C (217°F)
Prozentgehaltsbereich ≥98%
Menge 5000 g
UN-Nummer UN2215
Beilstein 106909
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,5704
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,acetone and dioxane. Slightly soluble in methanol,chloroform and benzene.
Formelmasse 98.06
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Maleic anhydride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Maleic anhydride