Learn More
Maleinsäureanhydrid (Pellets/Reagenz/99 %), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12654937 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Gramm
25 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 12654937
Marke: Thermo Scientific Acros 125240251
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 108-31-6 | C4H2O3 | 98.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-31-6
Summenformel C4H2O3
Molekulargewicht (g/mol) 98.06
MDL-Nummer MFCD00005518
InChI-Schlüssel FPYJFEHAWHCUMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym maleic anhydride, 2,5-furandione, maleic acid anhydride, toxilic anhydride, dihydro-2,5-dioxofuran, cis-butenedioic anhydride, 2,5-dihydrofuran-2,5-dione, polymaleic anhydride, maleinanhydrid, rcra waste number u147
PubChem CID 7923
ChEBI CHEBI:474859
SMILES O=C1OC(=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Maleic anhydride
Schmelzpunkt 52,0°bis 55,0 °C
Farbe Weiß
Dichte 1.4800g/mL
Siedepunkt 200.0°C
Flammpunkt 102°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Fibertrommel
Menge 25 kg
Beilstein 17, V,11, 55
Fieser 04,316; 05,422
Merck Index 15,5768
Relative Dichte 1.48
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 790g/L (25°C). Other solubilities: reacts with water forming maleic acid,227g/100g acetone- 50g/100g benzene (25°C),112g/100g ethylacetate (25°C)- 0,60g/100g ccl4,52.5g/100g chloroform (25°C)-23,4g/100g toluen
IUPAC-Name Furan-2,5-Dion
Viskosität 1.6 mPa.s (60°C)
Formelmasse 98.06
Reinheit (%) 99%
Güte Reagenz
Physikalische Form Pellets
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Maleic anhydride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.