Learn More
Maleinsäureanhydrid, Briketts, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16584324 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
1 kg
5 kg
25 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Gramm
25 Kilogramm
5 Kilogramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16584324 25 kg 25 Kilogramm
16574324 25 g 25 Gramm
16554324 1 kg 1 Kilogramm
16564324 5 kg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16584324 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 465660251
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    336.00 €
    310.00 € / 25 Kilogramm
    Sparen 26.00 €
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 108-31-6 | C4H2O3 | 98.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-31-6
Summenformel C4H2O3
Molekulargewicht (g/mol) 98.06
MDL-Nummer MFCD00005518
InChI-Schlüssel FPYJFEHAWHCUMM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 2,5-Dihydrofuran-2,5-Dion
SMILES O=C1OC(=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Maleic anhydride
Schmelzpunkt 52,0°bis 55,0 °C
Siedepunkt 200.0°C
Flammpunkt 102°C
Menge 25 kg
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: 400 g/L (25°C). Other solubilities: reacts with water forming maleic acid, 227 g/100 g acetone - 50 g/100 g benzene (25°C), 112 g/100 g ethylacetate (25°C)- 0,60 g/100 g ccl4, 52.5 g/100 g chloroform (25°C)-23,4 g/100 g toluen
Viskosität 1.6 mPa.s (60°C)
Formelmasse 98.06