Learn More
Maleinsäurehydrazid, 97 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Maleinsäurehydrazid ist ein synthetischer Wachstumsregler für Pflanzen, der häufig zum Steuern des Wachstums und zur Herbeiführung von Keimruhe bei bestimmten Kulturen eingesetzt wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (4.5g/l).
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Maleic hydrazide |
| Schmelzpunkt | ∼305°C (decomposition) |
| Dichte | 1.6 |
| Flammpunkt | 300°C (572°F) |
| Menge | 100 g |
| Beilstein | 112223 |
| Merck Index | 14,5705 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (4.5g/L). |
| Formelmasse | 112.09 |
| Reinheit (%) | 97% |