Learn More
Maleinsäurehydrazid, 97 %
Artikelnummer. p-7020540
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
100 g
Förpackningsstorlek
100 Gramm
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11484194
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar A12531.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Maleinsäurehydrazid ist ein synthetischer Wachstumsregler für Pflanzen, der häufig zum Steuern des Wachstums und zur Herbeiführung von Keimruhe bei bestimmten Kulturen eingesetzt wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (4.5g/l).
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-33-1
Summenformel C4H4N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 112.088
MDL-Nummer MFCD00006665
InChI-Schlüssel BGRDGMRNKXEXQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridazine-3,6-diol, maleic hydrazide, 3,6-dihydroxypyridazine, 3,6-pyridazinediol, stuntman, maleic acid hydrazide, vondalhyde, 3,6-pyridazinedione, 1,2-dihydro, 1,2-dihydro-3,6-pyridazinedione, antergon
PubChem CID 21954
ChEBI CHEBI:81771
IUPAC-Name 1,2-Dihydropyridazin-3,6-Dion
SMILES C1=CC(=O)NNC1=O
Specifikationer
Chemischer Name oder Material Maleic hydrazide
Schmelzpunkt ∼305°C (decomposition)
Dichte 1.6
Flammpunkt 300°C (572°F)
Menge 100 g
Beilstein 112223
Merck Index 14,5705
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (4.5g/L).
Formelmasse 112.09
Reinheit (%) 97%
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.