missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Maleimid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7020988
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
25 Gramm
250 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 11418840

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13135.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

CAS: 541-59-3 | C8H4AgKN2O4 | 339.10 g/mol

Reacts quantitatively with sulfhydryl groups.Maleimide is used to immobilize the bovine serum albumin-boronic acid conjugates in association with silica beads. Its nanoparticle surface favors the conjugation with cell penetration peptides. It is involved in Rhodium-catalyzed conjugate arylation with arylboronic acids. It is actively involved in Michael additions and Diels-Alder reactions by the addition across the double bond. It acts as crosslinking reagents in polymer chemistry.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Reagiert quantitativ mit Sulfhydrylgruppen. Maleimid wird verwendet, um die konjugierten Rinderserumalbuminboronsäuren in Verbindung mit Silikabeads zu immobilisieren. Seine Nanopartikeloberfläche begünstigt die Konjugation mit Zellpenetrationspeptiden. Es ist an der Rhodium-katalysierten Konjugatarylierung mit Arylboronsäuren beteiligt. Es ist aktiv an Michael-Additionen und Diels-Alder-Reaktionen durch die Addition über die Doppelbindung beteiligt. Es dient als vernetzendes Reagenz in der Polymerchemie.

Löslichkeit
Wasserlöslich.

Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Basen und starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 541-59-3
Summenformel C8H4AgKN2O4
Molekulargewicht (g/mol) 339.10
MDL-Nummer MFCD00005494
InChI-Schlüssel KWLWLQRUFFGWNG-UHFFFAOYSA-L
Synonym maleimide, 1h-pyrrole-2,5-dione, 2,5-pyrroledione, maleinimide, maleic imide, 3-pyrroline-2,5-dione, 2,5-dihydro-1h-pyrrole-2,5-dione, unii-2519r1ugp8, ccris 3408, 5-hydroxy-2h-pyrrol-2-one
PubChem CID 10935
ChEBI CHEBI:16072
IUPAC-Name Pyrrol-2,5-Dion
SMILES [K+].[Ag+].O=C1[N-]C(=O)C=C1.O=C1[N-]C(=O)C=C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Maleimide
Schmelzpunkt 90°C to 94°C
Dichte 1.249
Siedepunkt 97°C to 103°C (5 mmHg)
Menge 5 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 106910
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 97.07
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Maleimide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1H-Pyrrole-2,5-dione

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt