Learn More
Malonaldehyd-bis(dimethylacetal), 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10061540 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10061540 100 g Glasflasche 100 Gramm
10071540 500 g Glasflasche 500 Gramm
13498368 5 kg Plastikeimer 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10061540 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 148611000
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 102-52-3 | C7H16O4 | 164.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102-52-3
Summenformel C7H16O4
Molekulargewicht (g/mol) 164.20
MDL-Nummer MFCD00008488
InChI-Schlüssel XHTYQFMRBQUCPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym propane, 1,1,3,3-tetramethoxy, tetramethoxypropane, malonaldehyde bis dimethyl acetal, malonaldehyde tetramethyl acetal, malonaldehyde, bis dimethyl acetal, 1,1,3,3-tetramethoxy-propane, malonaldehyde bis dime, 1,3,3-tetramethoxypropane, ksc174o0b, propane,1,3,3-tetramethoxy
PubChem CID 66019
IUPAC-Name 1,1,3,3-Tetramethoxypropan
SMILES COC(CC(OC)OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Malonaldehyde bis(dimethyl acetal)
Namenshinweis 99+%
Dichte 0.9900g/mL
Siedepunkt 183.0°C
Flammpunkt 54°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3O)2CHCH2CH(OCH3)2
Brechungsindex 1.4060 to 1.4080
Menge 100 g
Relative Dichte 0.99
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in hexane,ether,alcohol
Formelmasse 164.2
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Malonaldehyde bis(dimethyl acetal)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.