missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Malonsäure-1,2,3-13C3, TRC

Artikelnummer. 30481824
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30481824 100 mg 100 Milligramm
30483827 10 mg 10 Milligramm
30470208 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30481824 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM158009100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 102342-85-8
Summenformel 13C3H4O4
Molekulargewicht (g/mol) 107.04
Synonym Propanedioic Acid-1,2,3-13C3, 1,3-Propanedioic Acid-1,2,3-13C3, Carboxyacetic Acid-1,2,3-13C3, Dicarboxymethane-1,2,3-13C3, Methanedicarboxylic Acid-1,2,3-13C3, NSC 8124-2-1,2,3-13C3, [1,2,3-13C3]-Malonic acid
SMILES O[13C]([13C]([H])([H])[13C](O)=O)=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Malonic Acid-1,2,3-13C3
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)/i1+1,2+1,3+1
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.