Learn More
Malonsäure-d4, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Malonic Acid-d4 |
| CAS | 813-56-9 |
| Summenformel | C3 D4 O4 |
| Menge | 2.5 g |
| Synonym | Propanedioic-2,2-d2 Acid-1,3-d2, Malonic-d2 Acid-d2, Propanedioic-d2 Acid-d2, Tetradeuteriomalonic Acid, Propanedioic Acid-d4, 1,3-Propanedioic Acid-d4, Carboxyacetic Acid-d4, Dicarboxymethane-d4, Methanedicarboxylic Acid-d4, NSC 8124-d4 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)/i1D2/hD2 |
| SMILES | [2H]OC(=O)C([2H])([2H])C(=O)O[2H] |
| IUPAC-Name | Dideuterio-2,2-dideuteriopropandioat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 108.086 |
| Formelmasse | 108.036 |