Learn More
Malonsäuredihydrazid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358715
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11358715 25 g 25 Gramm
11348715 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358715 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12270.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3815-86-9 | C3H8N4O2 | 132.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3815-86-9
Summenformel C3H8N4O2
Molekulargewicht (g/mol) 132.12
MDL-Nummer MFCD00041268
InChI-Schlüssel PSIKPHJLTVSQFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym malonic acid dihydrazide, malonohydrazide, malonic dihydrazide, propanedioic acid, dihydrazide, malonhydrazide, malonyl dihydrazide, malonic acid, dihydrazide, malonyl hydrazide, malonic acid hydrazide, malonoyldihydrazine
PubChem CID 77433
IUPAC-Name propanedihydrazide
SMILES NNC(=O)CC(=O)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Malonic acid dihydrazide
Schmelzpunkt 152°C to 156°C
Menge 25 g
Beilstein 1072337
Formelmasse 132.12
Reinheit (%) 99%