Learn More
Malonsäure-Dinatriumsalz, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7059553
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11346249 25 g 25 Gramm
11356249 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11346249
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044841.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 141-95-7 | C3H2Na2O4 | 148.025 g/mol
Malonic acid disodium salt is used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dye stuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141-95-7
Summenformel C3H2Na2O4
Molekulargewicht (g/mol) 148.025
MDL-Nummer MFCD00002708
InChI-Schlüssel PRWXGRGLHYDWPS-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium malonate, disodium malonate, propanedioic acid, disodium salt, malonic acid disodium salt, disodium propanedioate, malonic acid, sodium salt, unii-9qwe64m39h, propanedioic acid, sodium salt 1:2, malonic acid, disodium salt, dicarboxymethane disodium salt
PubChem CID 8865
ChEBI CHEBI:62983
IUPAC-Name Dinatrium;Propanedioat
SMILES C(C(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Malonic acid disodium salt
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (148g/L at 20°C).
Formelmasse 148.03
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver