Learn More
Malonsäure Dinatriumsalz Monohydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10645501 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10645501 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10685681 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10165503 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10645501
Marke: Thermo Scientific Acros 413500250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 132499-82-2 | C3H2Na2O4 | 148.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 132499-82-2
Summenformel C3H2Na2O4
Molekulargewicht (g/mol) 148.03
MDL-Nummer MFCD00149114
InChI-Schlüssel PRWXGRGLHYDWPS-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name disodium propanedioate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Malonic acid disodium salt hydrate
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH2(COONa)2·xH2O
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 148.03
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver