Learn More
Thermo Scientific™ Malzextrakt-Agarkontaktplatte
Artikelnummer. 10026782
Artikelnummer. 10026782
Marke: Thermo Scientific™ PO5079C
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Diese Formulierung im Kontaktplattenformat eignet sich zur Erkennung, Isolierung und Koloniezahlbestimmung von Hefen und Schimmelpilzen.
Nachweis, Isolierung und Koloniezahlbestimmung von Hefen und Schimmelpilzen mit der gebrauchsfertigen Thermo Scientific™ Oxoid™ Malzextrakt-Agar-Kontaktplatte. Das mykologische Pepton in dem Nährboden führt zu einem üppigen Wachstum von Hefen und Schimmelpilzen mit typischer Morphologie und Pigmentierung. Aufgrund der sauren Natur des Mediums wird das Bakterienwachstum gehemmt, was zu einer verbesserten Isolierung von Hefen und Schimmelpilzen aus stark mit Bakterien infizierten Materialien führt.
Führen Sie mühelos Oberflächenproben mit der leicht zu handhabenden Malzextrakt-Agar-Kontaktplatte durch.
  • Unterstützt üppiges Wachstum von Hefen und Schimmelpilzen und verhindert gleichzeitig das Wachstum von Bakterien
  • Einfach zu handhabendes, kuppelförmiges Bodenformat für mühelose Oberflächenbeprobung.
  • Gleichbleibende Leistung: Glatte, gleichmäßige Agaroberfläche durch spezialisierten Herstellungsprozess
  • Einfache Stapelmöglichkeit für mehr Stabilität bei Handhabung und Transport
  • Gebrauchsfertige praktische Fertignährböden.
Der kuppelförmige Boden der Thermo Scientific Abklatschplatten verhindert, dass Agar herausfällt. Die GripFit™ Technologie erleichtert die Handhabung der Platten. Der Deckel kann während der Handhabung nicht verrutschen, während der Umgebungsüberwachung aber leicht entfernt werden. Die gitterförmige innere Schicht der Platte ermöglicht die einfache Berechnung der koloniebildenden Einheiten (KBE) aus Oberflächentests. So kann das Labor melden, ob die Konzentration der Kontaminanten innerhalb der vordefinierten, akzeptablen Grenzen liegt. Leichtes Stapeln erhöht die Stabilität bei Handhabung und Transport. Die reduzierte Luftzirkulation verhindert das Austrocknen der Platten.
Unsere Abklatschplatten werden mit einem speziellen automatischen Verfahren hergestellt, um eine glatte und gleichmäßige Verteilung des Agars auf jeder Platte zu gewährleisten. Zur Probenahme wird die kuppelförmige Fläche des Agar sanft auf der zu beprobenden Oberfläche ausgerollt. Wenn krankheits- oder infektionserregende Mikroorganismen vorhanden sind, wachsen diese zu einfach sichtbaren Kolonien auf der Oberfläche des Agars. Dies ist eine zuverlässige und effektive Methode zur Bestimmung der mikrobiellen Reinheit von Oberflächenbereichen und hilft bei der Kontrolle unsichtbarer Gefahren, die mit mikrobieller Kontamination im Zusammenhang stehen. Wachstum ist innerhalb von drei Tagen bei Bakterien und innerhalb von fünf Tagen bei Pilzen klar sichtbar. 
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Ockergelb, transparent
Inhalt und Lagerung 2 bis 25 °C
Beschreibung Malzextrakt-Agarkontaktplatte
Format Abklatschplatte
Herstellungsort Deutschland
Produkttyp Agar
Füllgewicht 13,5 g ± 5 %
Verpackungsart Kartons mit 2 x 10 Platten, verpackt in Folie
Menge 2 x 10/Packung