Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Malt Extract Agar (Dehydrated)
Artikelnummer. p-200112232
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 10321063
Marke: Thermo Scientific™ CM0059B
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Detect, isolate and enumerate yeasts and molds with typical morphology and pigmentation using medium.
Detect, isolate and enumerate yeasts and molds with Thermo Scientific™ Oxoid™ Malt Extract Agar (Dehydrated). Mycological peptone in the medium gives a luxuriant growth of yeasts and molds with typical morphology and pigmentation.
Malzextrakt-Agar ähnelt der Formulierung von Galloway und Burgess1 für den Nachweis, die Isolierung und die Keimzahlbestimmung von Hefen und Schimmelpilzen. Für mykologische Keimzahlbestimmungen kann es wünschenswert sein, den etwas saureren Nährboden zuzubereiten, um das Wachstum von Bakterien zu unterdrücken.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Malzextrakt-Agar
Form Pulver
Produkttyp Agar
Menge 500 g
Ertrag Für 10,0 l Medium
compliance-icons
Identifiant produit
  • MALT EXCTRACT AGAR
Mention d'avertissement
  • Gefahr
Catégorie de danger
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Mention de danger
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Conseils de prudence
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Enthält: Barley, malt
For Laboratory Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis