Learn More
Thermo Scientific Chemicals Maltitol, 95 %
Artikelnummer. 10780571 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10780571 250 g Glasflasche 250 Gramm
10773451 25 g Glasflasche 25 Gramm
10570994 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10780571 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 295802500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 585-88-6 | C12H24O11 | 344.32 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 585-88-6
Summenformel C12H24O11
Molekulargewicht (g/mol) 344.32
MDL-Nummer MFCD00006600
InChI-Schlüssel VQHSOMBJVWLPSR-WUJBLJFYSA-N
Synonym maltitol, d-maltitol, maltisorb, malbit, amalti syrup, malti mr, amalty mr 100, amalty, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-d-glucitol, unii-d65dg142wk
PubChem CID 493591
ChEBI CHEBI:68428
IUPAC-Name (2S,3R,4R,5R)-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexan-1,2,3,5,6-Pentol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC(C(CO)O)C(C(CO)O)O)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Maltitol
Namenshinweis 95%
Schmelzpunkt 147°C to 153°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (ELSD) (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 250 g
Beilstein 17, V,7, 145
Spezifischer Drehzustand + 107.00 (20.00°C c=5,water)
Spezifische Drehung + 107
Löslichkeitsinformationen (10% in water) Clear colorless
Formelmasse 344.32
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver