Learn More
Maltit, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11431177
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11431177 50 g 50 Gramm
11441177 250 g -
11421177 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11431177 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24158.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 585-88-6 | C12H24O11 | 344.313 g/mol
Maltitol is used in the manufacturing of sweets, including sugarless hard candies, chewing gum, chocolates, baked goods and ice cream. In the pharmaceutical industry, it is used as an excipient. Further, it is used as a plasticizer in gelatin capsules, humectant, emollient and a low-calorie sweetening agent. It is involved in the study to investigate the comparative effects of the maltitol chewing gums on reducing plaque.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Maltit wird in der Herstellung von Süßigkeiten verwendet, einschließlich zuckerfreier harter Süßigkeiten, Kaugummi, Pralinen, Backwaren und Eis. Wird in der pharmazeutischen Industrie als Trägerstoff verwendet. Wird darüber hinaus als Weichmacher in Gelatinekapseln, Feuchthaltemittel, Aufweichungsmittel und kalorienarmes Süßungsmittel verwendet. Wurde in die Studie aufgenommen, um die vergleichenden Auswirkungen des Maltit-Kaugummis auf die Reduzierung von Plaque zu untersuchen.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer löslich in Ethanol.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 585-88-6
Summenformel C12H24O11
Molekulargewicht (g/mol) 344.313
MDL-Nummer MFCD00006600
InChI-Schlüssel VQHSOMBJVWLPSR-WUJBLJFYSA-N
Synonym maltitol, d-maltitol, maltisorb, malbit, amalti syrup, malti mr, amalty mr 100, amalty, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-d-glucitol, unii-d65dg142wk
PubChem CID 493591
ChEBI CHEBI:68428
IUPAC-Name (2S,3R,4R,5R)-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexan-1,2,3,5,6-Pentol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC(C(CO)O)C(C(CO)O)O)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Maltitol
Schmelzpunkt 149°C to 152°C
Prozentgehaltsbereich 0.97
Menge 50 g
Beilstein 89983
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble in ethanol.
Optische Drehung +107° (c=10 in Water)
Formelmasse 344.32
Reinheit (%) 97%