missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Maltit, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7027420
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
50 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11431177

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24158.18

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 585-88-6 | C12H24O11 | 344.313 g/mol

Maltitol is used in the manufacturing of sweets, including sugarless hard candies, chewing gum, chocolates, baked goods and ice cream. In the pharmaceutical industry, it is used as an excipient. Further, it is used as a plasticizer in gelatin capsules, humectant, emollient and a low-calorie sweetening agent. It is involved in the study to investigate the comparative effects of the maltitol chewing gums on reducing plaque.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Maltit wird in der Herstellung von Süßigkeiten verwendet, einschließlich zuckerfreier harter Süßigkeiten, Kaugummi, Pralinen, Backwaren und Eis. Wird in der pharmazeutischen Industrie als Trägerstoff verwendet. Wird darüber hinaus als Weichmacher in Gelatinekapseln, Feuchthaltemittel, Aufweichungsmittel und kalorienarmes Süßungsmittel verwendet. Wurde in die Studie aufgenommen, um die vergleichenden Auswirkungen des Maltit-Kaugummis auf die Reduzierung von Plaque zu untersuchen.

Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer löslich in Ethanol.

Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 585-88-6
Summenformel C12H24O11
Molekulargewicht (g/mol) 344.313
MDL-Nummer MFCD00006600
InChI-Schlüssel VQHSOMBJVWLPSR-WUJBLJFYSA-N
Synonym maltitol, d-maltitol, maltisorb, malbit, amalti syrup, malti mr, amalty mr 100, amalty, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-d-glucitol, unii-d65dg142wk
PubChem CID 493591
ChEBI CHEBI:68428
IUPAC-Name (2S,3R,4R,5R)-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexan-1,2,3,5,6-Pentol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC(C(CO)O)C(C(CO)O)O)O)O)O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Maltitol
Schmelzpunkt 149°C to 152°C
Prozentgehaltsbereich 0.97
Menge 50 g
Beilstein 89983
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble in ethanol.
Optische Drehung +107° (c=10 in Water)
Formelmasse 344.32
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt