Learn More
Maltitol (D-Maltitol), Mikromol™
Beschreibung
Maltit (D-Maltit)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Maltitol |
| CAS | 585-88-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Maltitol |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C12 H24 O11 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Maltitol (6CI,7CI), Amalty, Amalty MR, Amalty MR 100, Amalty MR 20, Amalty MR 50, Amalty P, Amalty Syrup, Cerestar 16303, D-Maltitol, Lesys, Lycasin HBC, Mabit, Mabit 50M, Malbit CH, Malbit CH 16385, Malbit CR, Malti MR, Maltidex, Maltidex 100, Maltidex CH 16385, Maltidex H 16330, Maltidex M 16313, Maltilite 5575, Maltilite 7575, Maltilite P 200, Maltisorb, Maltisorb 75/77, Maltisorb P 200, Maltisorb P 35, Maltisorb P 90, Maltisweet, Maltisweet 3145, Maltit, Maltitol G 3, Sweet G 2, SweetPearl, SweetPearl P 200, SweetPearl P 35, Glucitol, 4-O-alpha-D-glucopyranosyl-, D- (8CI), 4-O-alpha-D-Glucopyranosyl-D-glucitol, Maltilol, GR 155535X, Erythritol Impurity A, Mannitol Impurity B, Sorbitol Impurity C |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H24O11/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12/h4-21H,1-3H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+/m0/s1 |
| SMILES | OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)CO |
| IUPAC-Name | (2S,3R,4R,5R)-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexan-1,2,3,5,6-Pentol |
| Mehr anzeigen |