Learn More
Thermo Scientific Chemicals Maltodextrin 12
Artikelnummer. 16671824 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16671824 250 g 250 Gramm
16661824 50 g 50 Gramm
16651824 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16671824 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 466682500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00 €
    90.65 € / 250 Gramm
    Sparen 18.35 €
    16% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 9050-36-6 | C6H12O6 | 180.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9050-36-6
Summenformel C6H12O6.
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
InChI-Schlüssel GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
IUPAC-Name (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Maltodextrin 12
Schmelzpunkt 240.0°C
Menge 250 g