Learn More
Maltol (3-Hydroxy-2-methyl-4-pyron), Mikromol™
Artikelnummer. 17953416
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17953416 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17953416 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0975.01
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Maltol (3-Hydroxy-2-methyl-4-pyron)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Maltol
CAS 118-71-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Maltol
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C6 H6 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone, 3-Hydroxy-2-methyl-pyran-4-one, Maltol, Deferiprone Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C6H6O3/c1-4-6(8)5(7)2-3-9-4/h2-3,8H,1H3
SMILES CC1=C(O)C(=O)C=CO1
IUPAC-Name 3-Hydroxy-2-methylpyran-4-on
Molekulargewicht (g/mol) 126.11
Menge 250 mg
Formelmasse 126.0317 g/mol