Learn More
Maltol, TRC
Artikelnummer. 30464318
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30464318 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30464318 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM1601305G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Maltol
CAS 118-71-8
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C6 H6 O3
Menge 5 g
Synonym 3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone, 3-Hydroxy-2-methyl-pyran-4-one, Maltol
InChI-Formel InChI=1S/C6H6O3/c1-4-6(8)5(7)2-3-9-4/h2-3,8H,1H3
SMILES CC1=C(O)C(=O)C=CO1
IUPAC-Name 3-Hydroxy-2-methylpyran-4-on
Molekulargewicht (g/mol) 126.11
Formelmasse 126.0317
Reinheit (%) >95%