Learn More
Melford Maltose
Artikelnummer. 30018461
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
250 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018461 1 kg 1 Kilogramm
30018463 500 g 500 Gramm
30018464 5 kg 5 Kilogramm
30018460 100 g 100 Gramm
30018462 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30018461 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. M220001000.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
CAS-Nummer: 6363-53-7
Molekularformel: C 12 H 22 O 11 H 2 O
Molekulargewicht: 360,3
Spezifikation
CAS 6363-53-7
Summenformel C12H22O11-H2O
Menge 1 kg