Learn More
Melford Maltose
Beschreibung
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
CAS-Nummer: 6363-53-7
Molekularformel: C 12 H 22 O 11 H 2 O
Molekulargewicht: 360,3Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 6363-53-7 |
| Summenformel | C12H22O11-H2O |
| Menge | 5 kg |