missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Maltose Binding Protein Antibody (R29.6), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18550982 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18550982 100 μg 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18550982 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP308444AF350

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Maltose Binding Protein Monoclonal antibody specifically detects Maltose Binding Protein in E. coli samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Maltose Binding Protein
Anwendungen Western Blot, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon R29.6
Konjugat Alexa Fluor 350
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias Mal E, MalE, Maltodextrin binding protein, Maltose ABC transporter periplasmic protein, Maltose binding periplasmic protein, MBP, MMBP, Periplasmic maltose binding protein
Wirtsspezies Mouse
Immunogen MOS maltose binding protein fusion protein.
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Epitope Tags, Neuroscience, Neurotransmission, Oligodendrocyte Cell Markers, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies E. coli
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.