missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Maltose Binding Protein Antibody (R29.6), PE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18646300 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.01 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18646300 0.1 mL 0.01 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18646300

Marke: Novus Biologicals NBP276651PE

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Maltose Binding Protein Monoclonal antibody specifically detects Maltose Binding Protein in Nonspecies specific samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, ChIP assay (ChIP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Maltose Binding Protein
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, ChIP Assay
Klassifikation Monoclonal
Klon R29.6
Konjugat PE
Verdünnung Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP)
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias Mal E, MalE, Maltodextrin binding protein, Maltose ABC transporter periplasmic protein, Maltose binding periplasmic protein, MBP, MMBP, Periplasmic maltose binding protein
Wirtsspezies Mouse
Immunogen MOS maltose binding protein fusion protein
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Epitope Tags, Neuroscience, Neurotransmission, Oligodendrocyte Cell Markers, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Non-species specific
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.