Learn More
Maltose Binding Protein Antibody (TVG MBP 3), Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200084455 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.03 Milliliter
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18624819 0.025 mL 0.03 Milliliter
18352290 0.1 mL 0.10 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 18624819
Marke: Novus Biologicals NBP2766530.025ml
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Maltose Binding Protein Monoclonal specifically detects Maltose Binding Protein in Non-species specific samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Maltose Binding Protein
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
Klassifikation Monoclonal
Klon TVG MBP 3
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot : 1:100 - 1:2000, ELISA, Immunoprecipitation : 1:10 - 1:500
Zusammensetzung PBS with 0.02% sodium azide
Gen-Alias Mal E, MalE, Maltodextrin binding protein, Maltose ABC transporter periplasmic protein, Maltose binding periplasmic protein, MBP, MMBP, Periplasmic maltose binding protein
Wirtsspezies Mouse
Immunogen A single intravenous injection of the maltose binding protein MBP-E2.
Reinigungsverfahren Thiophilic Chromatography
Menge 0.025 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Testspezifität This antibody is useful for detection and isolation of recombinant MBP fusion proteins.
Zielspezies Non-species specific
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgM