Learn More
Maltose Binding Protein Rabbit anti-E. coli, Clone: S02-6F4, Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-7249348 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18343465 25 μg 25 Mikroliter
18303846 100 μg 100 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18343465
Marke: Novus Biologicals NBP31495025UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
Maltose Binding Protein Monoclonal antibody specifically detects Maltose Binding Protein in E. coli samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Maltose Binding Protein
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon S02-6F4
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 50nM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA with 0.01% Sodium Azide
Gen-Alias Mal E, MalE, Maltodextrin binding protein, Maltose ABC transporter periplasmic protein, Maltose binding periplasmic protein, MBP, MMBP, Periplasmic maltose binding protein
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human Maltose Binding Protein (Uniprot#: P0AEX9)
Reinigungsverfahren Affinity-purified
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Epitope Tags, Neuroscience, Neurotransmission, Oligodendrocyte Cell Markers, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies E. coli
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG