Learn More
Maltose-Monohydrat, Mikromol™
Beschreibung
Maltose-Monohydrat
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | D-Maltose Monohydrate |
| CAS | 6363-53-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | D-Maltose Monohydrate |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C12 H22 O11 . H2 O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Maltose Monohydrate, 5,6-Dimethoxy-1-indanone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1 |
| SMILES | O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O |
| IUPAC-Name | (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexanal;hydrat |
| Mehr anzeigen |