Learn More
Maltose Monohydrat, technisch, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10796291 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10796291 100 g 100 Gramm
10161620 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10796291 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. M/1450/48
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Maltose-Monohydrat, technisch, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69-79-4
Summenformel C12H22O11
Molekulargewicht (g/mol) 342.30
MDL-Nummer MFCD00082026,MFCD00132834,MFCD18804057
InChI-Schlüssel GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym maltose
PubChem CID 134129532
IUPAC-Name 2-(hydroxymethyl)-6-{[4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy}oxane-3,4,5-triol
SMILES OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
Spezifikation
Schmelzpunkt 130°C
Farbe Weiß
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Menge 100 g
Formelmasse 360.29g/mol
Physikalische Form Fest