Learn More
Thermo Scientific Chemicals Maltotriose, 98 %
Beschreibung
Maltotriose is a matrose regulon inducer in Escherichia coli. Maltotriose has been used in a study to investigate the influence of fourth generation poly(propyleneimine) dendrimers on blood cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Maltotriose ist ein Matrose-Regulon-Induktor in Escherichia coli. Maltotriose wurde in einer Studie verwendet, um den Einfluss von Poly(Propyleneimin)-Dendrimern der vierten Generation auf Blutzellen zu untersuchen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Maltotriose |
| Schmelzpunkt | 132°C to 135°C |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 1443481 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Optische Drehung | +165° (c=1 in Water) |
| Formelmasse | 504.44 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Physikalische Form | Pulver |
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.