Learn More
Abnova™ MAML2 Split FISH-Sonde
Artikelnummer. 16053515
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μl
200 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
200 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16053515 200 μl 200 Mikroliter
16043515 100 μl 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16053515 Lieferant Abnova™ Lieferanten-Nr. FS0064.200uL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung von Genspaltungen mit Fluoreszenz-in-Situ Hybridisierungstechnik.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei 4 °C im Dunkeln lagern.
Format Röhrchen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle)
Gen Mastermind-ähnlich 2 (Drosophila)
Gen-Alias DKFZp686N0150, KIAA1819, MAM-3, MAM2, MAM3, MGC176701, MLL-MAML2
Gensymbol MAML2
Gen-ID (Entrez) 84441
Produkttyp DNA/RNA
Menge 200 μl
Form Flüssig