Learn More
Mancozeb (Technische Qualität), TRC
Artikelnummer. 30474103
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30474103 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30474103 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM162200500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mancozeb
CAS 8018-01-7
Summenformel C4 H6 Mn N2 S4 . C4 H6 N2 S4 Zn
Menge 500 mg
Synonym Manganese, [N-[2-[(dithiocarboxy)amino]ethyl]carbamodithioato(2-)-κS,κS']-, mixt. with [N-[2-[(dithiocarboxy)amino]ethyl]carbamodithioato(2-)-κS,κS']zinc (ACI), Carbamic acid, ethylenebis[dithio-, manganese zinc complex (8CI), Carbamodithioic acid, 1,2-ethanediylbis-, manganese complex (ZCI), Carbamodithioic acid, 1,2-ethanediylbis-, zinc complex (ZCI), Manganese, [[1,2-ethanediylbis[carbamodithioato]](2-)]-, mixt. with [[1,2-ethanediylbis[carbamodithioato]](2-)]zinc (ZCI), Manganese, [[2-[(dithiocarboxy)amino]ethyl]carbamodithioato(2-)-κS,κS']-, mixt. with [[2-[(dithiocarboxy)amino]ethyl]carbamodithioato(2-)-κS,κS']zinc (9CI), Zinc, [[1,2-ethanediylbis[carbamodithioato]](2-)]-, mixt. contg. (ZCI), Zinc, [[2-[(dithiocarboxy)amino]ethyl]carbamodithioato(2-)-κS,κS']-, mixt. contg. (9CI), Agrox 16D, Agrozeb 80WP, Banazeb 60SC, Carmazine, Contizeb, Daisenmengxin, Dhanuka M 45, Diesen M, Dithane, Dithane 60SC, Dithane 945, Dithane DG, Dithane DG NT, Dithane F, Dithane F 45, Dithane M 45, Dithane M45, Dithane M80, Dithane Neo Tec 75WG, Dithane NT, Dithane OS, Dithane Rainshield Neo Tec, Dithane S 60, Dithane SPC, Dithane ultra, F 2966, Fore, Green-daisen M, Greenzeb 80WP, Hi-shield, Indofil 80WP, Indofil M 45, Indofil M45, Jimanaisen, Jimandaisen, Karamate, Karamate N, Kascade, Liro manzeb, Mancomix, Mancosan, Mancozan, Mancozeb, Mancozebe Sipcam, Mancozi, Maneb-zinc, Mankogal, Manoseb, Manzate 200, Manzeb, Manzidan, Marzin, Milcozebe, Mount 45, Mycotrin, Nemispor, Novozir MN, Novozir MN 80, Othane M 45, Pencozeb, Penncozeb, Pennfluid, Sakozeb Blue, Sancozeb, Sandozeb Pepite, Suncozeb, Tanzeo M 45, Thane M 45, Trimanoc, Tritogol MZ, Vondozeb, Ziman-Dithane, Zimanat, Zimaneb, Zinc manganese ethylenebisdithiocarbamate
InChI-Formel InChI=1S/2C4H8N2S4.Mn.Zn/c2*7-3(8)5-1-2-6-4(9)10;;/h2*1-2H2,(H2,5,7,8)(H2,6,9,10);;/q;;2*+2/p-4
SMILES S=C1NCCNC(=S)S[Zn]S1.S=C2NCCNC(=S)S[Mn]S2
IUPAC-Name 1,3-Dithia-5,8-Diaza-2λ ^{2}-manganacyclononane-4,9-dithion;1,3-dithia-5,8-diaza-2λ ^{2}-Zincacyclononan-4,9-dithion
Molekulargewicht (g/mol) 541.07
Formelmasse 538.75