missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(±)-Mandelic-2,3,4,5,6-d5 Acid, CDN
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (±)-Mandelic-2,3,4,5,6-d5 Acid |
| CAS | 70838-71-0 |
| Summenformel | C8 2H5 H3 O3 |
| Menge | 0.5 g |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9 H,(H,10,11)/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(O)C(=O)O)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-Name | 2-hydroxy-2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)acetic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 157.18 |
| Formelmasse | 157.0787 g/mol |
| Reinheit (%) | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur