Learn More
Mandelsäure, TRC
Artikelnummer. 30009058
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30009058 50 g 50 Gramm
30006292 10 g 10 Gramm
17924835 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009058 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM16252550G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90-64-2
Summenformel C8 H8 O3
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
Synonym (2RS)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, Hydroxyphenylacetic acid, Mandelic acid, Glycopyrronium Bromide Imp. C (EP), Homatropine Methylbromide Imp. C (EP), Sertraline Hydrochloride Imp. E (EP) as Racemate, Benzeneacetic acid, α-hydroxy-, Mandelic acid (7CI,8CI), α-Hydroxybenzeneacetic acid, (RS)-Mandelic acid, (±)-2-Hydroxy-2-phenylethanoic acid, (±)-Mandelic acid, (±)-α-Hydroxybenzeneacetic acid, (±)-α-Hydroxyphenylacetic acid, 2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, 2-Phenyl-2-hydroxyacetic acid, 2-Phenylglycolic acid, Almond acid, Amygdalic acid, DL-Amygdalic acid, DL-Hydroxy(phenyl)acetic acid, DL-Mandelic acid, NSC 7925, Paramandelic acid, Phenylglycolic acid, Phenylhydroxyacetic acid, S 14-75781, Uromaline, dl-Mandelic acid, α-Hydroxy-α-toluic acid, α-Hydroxyphenylacetic acid
IUPAC-Name 2-Hydroxy-2-Phenylessigsäure
SMILES OC(C(=O)O)c1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Mandelic Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)
Formelmasse 152.0473
Reinheit (%) >95%
Menge 50 g