Learn More
Mandipropamid, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16614554 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. 16614554
Marke: Honeywell Fluka R1764100MG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
  • Nach ISO 9001 hergestellt
  • Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
  • Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mandipropamid
CAS 374726-62-2
CAS Max. % ≤ 100%
Dichte 1,240 g/cm3 (22°C)
Farbe Beige
Schmelzpunkt 96°C
Synonym 2-(4-Chlorophenyl)-N-[3-methoxy-4-(2-propynyloxy)phenethyl]-2-(2-propynyloxy)acetamide
Molekulargewicht (g/mol) 411.88 g/mol
Menge 100 mg