Learn More
B Braun™ Mandrin für Vasofix™
Artikelnummer. 10701314
Artikelnummer. 10701314 Lieferant B Braun™ Lieferanten-Nr. 4219120
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Mandrin für Vasofix™ Ideal zur Unterbrechung der Infusion/Transfusion
  • Verwendbar für:
  • Vasofix™ Safety
  • Vasofix™ Braunüle™
  • Vasofix™ Certo
  • Sicheres Schließen des Lumens
  • Farbgrößenanzeige
  • Identisch mit Vasofix™
  • Sperrsystem
  • Latexfrei
  • PVC-frei
Spezifikation
Farbe Grün
Innendurchmesser (metrisch) 18 mm
Latexfrei Ja
Länge (metrisch) 45 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Vasofix Safety,Vasofix Braunüle, Vasofix Certo