Learn More
Manganacetat-Tetrahydrat, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10577200 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
50 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10577200 50 g Kunststoffflasche 50 Gramm
1 options
Artikelnummer. 10577200
Marke: Thermo Scientific Acros 212560500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese acetate tetrahydrate
Schmelzpunkt >300.0°C
CAS 6156-78-1
Farbe Rosa
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 21.8 to 23% (Complexometry)
Summenformel C4H14MnO8
Strukturformel (CH3CO2)2Mn·4H2O
MDL-Nummer MFCD00062552
Flammpunkt >130°C
Merck Index 14,5724
Synonym manganese ii acetate tetrahydrate, manganese acetate tetrahydrate, manganous acetate tetrahydrate, unii-9to51d176n, manganese diacetate, tetrahydrate, manganese 2+ diacetate tetrahydrate, acetic acid, manganese 2+ salt, tetrahydrate, manganese ii acetatetetrahydrate, acmc-20akkp
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: very soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
InChI-Schlüssel CESXSDZNZGSWSP-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.[Mn++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
IUPAC-Name Mangan(2+);diacetat;tetrahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 245.09
PubChem CID 93021
Formelmasse 245.09
Reinheit (%) 99.999%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Manganese(II) acetate tetrahydrate