Learn More
Manganaluminid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11347838
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11347838 5 g 5 Gramm
11337838 25 g -
2 options
Artikelnummer. 11347838
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036384.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12253-13-3
MDL-Nummer MFCD00213943
Synonym aluminum, compd. with manganese 3:1, aluminum; manganese, trialumane manganese, aluminum, compound with manganese 3:1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese aluminide
Physikalische Form Klümpchen
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 135.88
Reinheit (%) 99.5%