Learn More
Manganantimonid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11377848
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11377848
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036390.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12032-97-2
Summenformel Mn2Sb
Molekulargewicht (g/mol) 231.636
MDL-Nummer MFCD00151354
InChI-Schlüssel CMWGISPXZSHYPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym antimony, compd. with manganese 1:2, antimony; manganese, dimanganese stibanylidyne, manganese, compd. with antimony 2:1, antimony, compound with manganese 1:2
PubChem CID 6336882
IUPAC-Name Antimon;mangan
SMILES [Mn].[Mn].[Sb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese antimonide
Physikalische Form Klümpchen
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel Mn2Sb
UN-Nummer UN1549
Formelmasse 231.63
Reinheit (%) 99.5%